Läs mer
Gibco™ Protein Expression Medium (PEM)
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Stöder den storskaliga, högdensitetskulturen av transfekterade PER.C6™ celler i skakkolvar, rullflaskor och bioreaktorer
- Innehåller inga komponenter som är direkt härledda från mänskliga eller animaliska källor och ett lågnivå, rekombinant protein, vilket minimerar möjligheten att introducera oavsiktliga ämnen
- Formulerad utan L-glutamin för maximal stabilitet
- Stöder föräldra PER.C6™ , HEK 293 och HeLa-celltillväxt i suspensionskultur, såväl som transfekterade PER.C6™ celler för proteinexpressionstillämpningar
- Förvara mörkt vid 2-8 C.° PER.C6™ är ett varumärke som tillhör Crucell, Holland BV
Spezifikation
Spezifikation
| Celllinje | HeLa, PER.C6 , 293 (HEK) |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Lågt protein, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Protein Expression Medium (PEM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat |
| Produktlinje | Gibco™ |
| Kvantitet | 1 L |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur