Läs mer
Applied Biosystems™ Förberedelsesats för proteinuttrycksprov
Produktkod. 10616165
Change view
Kvantitet:
1000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10616165 1000 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10616165 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4405443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5150.00 SEK
    3811.00 SEK / Paket med 1
    Save 1339.00 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Förberedelsesats för proteinuttrycksprov
De Applied Biosystems™ Proteinexpressionsprovberedningssats innehåller de reagenser som krävs för beredning av mål- och kontrollcellysat för användning med TaqMan™ Proteinexpressionsanalysexperiment. Cell Lysis Reagent är en buffrad detergentlösning, som kombineras med användarlevererade proteas- och fosfatasinhibitorer och används för att lysera vidhäftande eller icke-vidhäftande odlade celler under icke-denaturerande förhållanden. Cellresuspensionsbufferten används för att resuspendera cellerna innan lyseringsreagenset tillsätts och för att späda ut lysaten som förberedelse för analysbindningssteget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Celllysbuffert
Kvantitet 1000 reaktioner
Innehåll och lagring Innehåller celllysreagens (2x) (3 x 1 mL rör) och cellresuspensionsbuffert (1 x 25 mL flaska). Förvara vid 2 till 8 °C.
Produktlinje TaqMan