Läs mer
Invitrogen™ Protein G, Alexa Fluor™ 488 konjugat
Produktkod. 10708424
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10708424 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10708424 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P11065
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Protein G, Alexa Fluor™ 488 konjugat
Alexa Fluor 488 protein G conjugate exhibits bright, green fluorescence (absorption/emission ∼495/519 nm). Protein G is a bacterial protein similar to protein A but with superior selectivity for mouse and human IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 488
Kvantitet 1 mg
Produktlinje Alexa Fluor
Form Lyofiliserat pulver
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.