Läs mer
Cytiva Protein G Antibody Package Affinity Columns for Antibody Purification
Produktkod. 15363224 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
Complete packsize
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15363224 Complete packsize 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15363224 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29058806
 Begränsad artikel
I lager
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale since it binds a broader range of IgG from eukaryotic species and binds more classes of IgG than protein A. Contents: HiTrap Protein G HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody affinity chromatography
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kvantitet Complete packsize
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antibody package, Protein G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.