Läs mer
Invitrogen™ protein G, pepparrotsperoxidaskonjugat
Produktkod. 10216912
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10216912 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10216912 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P21041
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
protein G, pepparrotsperoxidaskonjugat
Pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugatet av protein G kan användas för att detektera Fc-delen av olika klasser och underklasser av immunglobuliner från olika arter. Protein G är ett bakterieprotein liknande protein A men med överlägsen selektivitet för mus- och mänskligt IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera HRP
Kvantitet 1 mg
Form Lyofiliserat pulver
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • protein G, horseradish peroxidase conjugate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thimerosal