Läs mer
Cytiva Protein G HP MultiTrap™ Tallrikar
Produktkod. 11743329 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
4 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11743329 4 pack Paket med 4
1 options
Produktkod. 11743329 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28903135
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Fyra färdigförpackade Protein G HP MultiTrap 96-brunnars filterplattor med instruktioner, plus ett protokoll, utan förbehandling av provet som krävs, för effektiv, småskalig rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellkultursupernatanter på mindre än 20 minuter.
För småskalig rening av antikroppar eller berikning av proteiner av intresse i förpackade 96-brunnars filterplattor
  • Flexibelt format, med protokoll för både klassiska eluerings- och tvärbindningsmetoder
  • Formaterad för eluering för både elektrofores och LC-MS analys arbetsflöden
  • Snabbbindningskinetik och hög kapacitet ger högt utbyte
  • Färdigpackad med Protein G Sepharose™ Högpresterande medium för koppling av antikroppar av IgG-underklasser
  • Kan användas med centrifugering eller vakuum, manuellt eller i automatiserade robotsystem
  • Enkel uppskalning med HiTrap™ Protein G HP förpackade kolonner
  • Matris: Mycket tvärbunden agaros, 6%
  • Bindningskapacitet: ca. 25 mg humant IgG/ml medium (0,5 till 1 mg IgG/brunn)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • pH-stabilitet: 3 till 9 (långsiktig); 2 till 9 (kort sikt)
  • Brunnsvolym: 800 μL
  • Centrifugerande kraft:< 700 x G
  • Vakuumtryck: -0,5 bar (max.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein G Sepharose HP MultiTrap tallrik
Kvantitet 4 pack
Inkluderar 4 Färdigförpackat Protein G HP MultiTrap 96-brunnars filterplattor med instruktioner, plus en protokol
Material Polypropen, polyeten
Ligandtyp Rekombinant protein G som saknar albuminbindande region (2mg/ml medium)
Max. Tryck -0,5 bar
pH-intervall 3 till 9 (lång sikt), 2 till 9 (kort sikt)
Partikelstorlek 34 μm
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Kolumntyp Protein G Sepharose Tallrik
För användning med (applikation) Småskalig rening av antikroppar eller anrikning av proteiner av intresse i förpackade 96-brunnars filterplattor som är redo att användas, elektrofores eller LC/MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein G HP MultiTrap
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.