Innehåller
16 färdigförpackade Protein G HP SpinTrap kolumner, ett verktyg för borttagning av bottenlock i plast och instruktioner. Dessutom ingår ett protokoll, utan att förbehandling av provet krävs, för effektiv, småskalig rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum- och cellkultursupernatanter på mindre än 20 minuter.
- Protokoll för både klassiska eluerings- och tvärbindningsmetoder; designad för användning med en standardmikrocentrifug
- Formaterad för eluering för både elektrofores och LC-MS analys arbetsflöden
- Snabbbindningskinetik och hög kapacitet ger högt utbyte
- Färdigpackad med Protein G Sepharose™ Högpresterande medium för koppling av antikroppar av IgG-underklasser
- Enkel uppskalning med HiTrap™ Protein G HP förpackade kolonner
- Matris: Mycket tvärbunden agaros, 6%
- Bindningskapacitet:> 1 mg humant IgG/kolonn
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- pH-stabilitet: 3 till 9 (långsiktig); 2 till 9 (kort sikt)
- Kolumnvolym: 800 μL
- Max. provladdningsvolym: 600 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein G Sepharose HP SpinTrap snurra kolumn |
| Kvantitet | 800μ L |
| Inkluderar | 16 Färdigförpackat Protein G HP SpinTrap kolumn, en Plast botto m lock borttagning till ol och instruktioner, proto col |
| Ligandtyp | Rekombinant protein G som saknar albuminbindande region (2mg/ml medium) |
| pH-intervall | 3 till 9 (lång sikt), 2 till 9 (kort sikt) |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4° till 8 °C |
| Kolumntyp | Protein G Sepharose Snurra kolumn |
| För användning med (applikation) | Småskalig rening av antikroppar eller anrikning av proteiner av intresse i förpackad spinnkolonn, elektrofores eller LC/MS |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protein G HP SpinTrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol