Läs mer
Cytiva Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Produktkod. 11545664 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11545664 2 x 1 mL Paket med 2
11555664 5 x 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11545664 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28967066
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög bindningskapacitet, 27 mg humant IgG/ml medium, för effektiv infångning av antikroppar med högt utbyte och hög renhet
  • Icke vidhäftande pärlor
  • Matris: paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
  • Ligand: Protein G
  • Färg: svart
  • Driftstemperatur: rumstemperatur
  • Kan användas utan tvättmedel
  • För småskalig rening och screening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellsupernatanter
  • Finns i förpackningar om 2 x 1 ml och 5 x 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Protein G Mag Sepharose Xtra magnetisk pärla
Bindande kapacitet 27 mg human IgG/ml gel
Matris Paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Kvantitet 2 x 1 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För snabb, småskalig rening och screening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellsupernatanter
Ligand Protein G
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.