Läs mer
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Produktkod. 11524935 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11524935 5 mL 5ml
11534935 25 mL 25ml
11544935 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11524935 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17061801
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Snabb bearbetning av stora volymer, återvinningar på 70 till 90 %. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media är rekombinant protein G kopplat till Sepharose 4 Snabbt flöde.
  • Bindningsspecificiteter som kompletterar protein A-media
  • Binder ett brett spektrum av IgG-arter och underklasser
  • Hög kapacitet,> 20 mg humant IgG/ml medium; hög flödeshastighet
  • Flerpunktsfäste minimerar ligandläckage
  • Används i en rad diagnostiska och forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ligandkoncentration 2mg Protein G/ml Medium
Matris 4 % tvärbunden agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 3 till 9
Kvantitet 5 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Används i en rad diagnostiska och forskningsapplikationer
Ligand Rekombinant Protein G som saknar albuminbindande region
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.