Beskrivning
- Bindningsspecificiteter som kompletterar protein A-media
- Binder ett brett spektrum av IgG-arter och underklasser
- Hög kapacitet,> 20 mg humant IgG/ml medium; hög flödeshastighet
- Flerpunktsfäste minimerar ligandläckage
- Används i en rad diagnostiska och forskningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Ligandkoncentration | 2mg Protein G/ml Medium |
| Matris | 4 % tvärbunden agaros |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| pH | 3 till 9 |
| Kvantitet | 200 mL |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Används i en rad diagnostiska och forskningsapplikationer |
| Ligand | Rekombinant Protein G som saknar albuminbindande region |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.