Läs mer
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X (Dark-Purple Liq./Electrophor.), Fisher BioReagents
Beskrivning
This dye is added to protein samples prior to electrophoresis on SDS–PAGE gels.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU |
| Kemiskt namn eller material | Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X |
| CAS | 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0 |
| Kvalitet | Electrophoresis |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%). |
| Förpackning | Polyrör |
| Färg | Purple |
| Kvantitet | 1 ml |
| Fysisk form | Liquid |