Läs mer
Proteinkinashämmare
Produktkod. 15424239
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424239 1 mg 1mg
15414239 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61687.M^
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 97161-97-2 | C27H21N3O5, C27H21N3O5 | 467,48 g/mol
Hämmare av proteinkinas A
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97161-97-2
Molekylformel C27H21N3O5
Synonym K252a
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Off-white
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Hämmare av proteinkinas A
Formel vikt 467.47
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.