Läs mer
Protein kinase inhibitors 1, MedChemExpress
Beskrivning
Protein kinase inhibitors 1 is a novel inhibitor of HIPK2 with an IC50 of 74 nM and Kd of 9.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protein kinase inhibitors 1 |
| CAS | 1365986-44-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17N5O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| LEDER | O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CNC(C(C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3)=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.42 |
| Formel vikt | 383.42 |
| Procent renhet | 99.0% |
| Visa mer |