Läs mer
Invitrogen™ Protein L Polyclonal Antibody
Chicken Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA172066
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PA1-72066 detects Protein L in bacteria samples. PA1-72066 has been successfully used in ELISA and western blot procedures. The PA1-72066 immunogen is from purified recombinant protein L.
Specifikationer
| Protein L | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Chicken | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgY |
| ELISA, Western Blot | |
| 1.0 mg/mL | |
| PBS with 0.075% sodium azide; pH 7.2 | |
| Purified recombinant protein L. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur