Läs mer
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10215373 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Vitt, Rensa botten
Antal Wells:
96
Volym (metrisk) Tja:
500μ L
1000μ L
2000 μl
Förpackning:
10 påsar x 12 tallrikar
10 påsar x 8 tallrikar
5 påsar x 4 tallrikar
5 påsar x 8 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal Wells Volym (metrisk) Tja Förpackning unitSize
10215373 Vitt, Rensa botten 96 1000μ L 10 påsar x 8 tallrikar Paket med 80
10574073 Gult 96 500μ L 5 påsar x 8 tallrikar Paket med 40
10367133 Vitt 96 500μ L 10 påsar x 12 tallrikar Paket med 120
10709263 Vitt 96 1000μ L 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
11518643 Vitt 96 2000 μl 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10215373 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030508203
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Protein LoBind Plattor är designade för användning inom proteomik eller andra områden av proteinforskning, där proteinkoncentrationen tenderar att vara mycket liten och provåtervinning är avgörande för analysresultat.
  • Eppendorf LoBind material säkerställer utmärkt provåtervinning för förbättrade analysresultat.
  • Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens.
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad: fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
  • Unik med hög kontrast OptiTrack™ matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
  • RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper.
  • Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta säkerställer tillförlitlig tätning i plåtar.
Uppfyllande
IVD, SBS/ANSI™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad IVD, SBS/ANSI
Certifierad Yes
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Detektionsmetod Quantitative Protein Analysis
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 påsar x 8 tallrikar
Färg Vitt, Rensa botten
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1000μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Protein LoBind
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Idealisk för provberedning eller långtidslagring av nukleinsyror i kriminaltekniska, mikromatriser, nästa generations sekvenseringstillämpningar
Max. Värmestabilitet 121°C
Max. RCF 6000 x g
Profil Deep well plates, 96 Wells
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 80 Pk.
RNase fri Ja
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Tja Färg Färglös
Bredd (metrisk) 12.78 cm
Höjd (metrisk) 4.41 cm
Djup (metriskt) 8.55 cm