Beskrivning
- Eppendorf LoBind material säkerställer utmärkt provåtervinning för förbättrade analysresultat.
- Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens.
- Lot-certifierad PCR renhetsgrad: fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
- Unik med hög kontrast OptiTrack™ matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
- RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper.
- Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta säkerställer tillförlitlig tätning i plåtar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | Yes |
| Detektionsmetod | Quantitative Protein Analysis |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 5 påsar x 8 tallrikar |
| Färg | Gult |
| Produkttyp | Protein LoBind™ Tallrik |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 500μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |