Läs mer
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMA
Produktkod. 11518643 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Vitt, Rensa botten
Antal Wells:
96
Volym (metrisk) Tja:
500μ L
1000μ L
2000μ L
Förpackning:
10 påsar x 12 tallrikar
10 påsar x 8 tallrikar
5 påsar x 4 tallrikar
5 påsar x 8 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal Wells Volym (metrisk) Tja Förpackning Förpackningsstorlek
11518643 Vitt 96 2000μ L 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10574073 Gult 96 500μ L 5 påsar x 8 tallrikar Paket med 40
10367133 Vitt 96 500μ L 10 påsar x 12 tallrikar Paket med 120
10709263 Vitt 96 1000μ L 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10215373 Vitt, Rensa botten 96 1000μ L 10 påsar x 8 tallrikar Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11518643 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030504305
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Eppendorf Protein LoBind Plattor är designade för användning inom proteomik eller andra områden av proteinforskning, där proteinkoncentrationen tenderar att vara mycket liten och provåtervinning är avgörande för analysresultat.
  • Eppendorf LoBind material säkerställer utmärkt provåtervinning för förbättrade analysresultat.
  • Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens.
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad: fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
  • Unik med hög kontrast OptiTrack™ matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
  • RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper.
  • Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta säkerställer tillförlitlig tätning i plåtar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 4 tallrikar
Färg Vitt
Produkttyp Protein LoBind™ Tallrik
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 2000μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 2 000μ L
Sterilitet Icke-steril
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Proteomics eller andra områden av proteinforskning
Max. RCF 6000 x g
Antal per förpackning 20 Pk.
Kvantitet 20 Pk.
RNase fri Ja
Tja Färg Färglös
Mått (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 60 mm