Läs mer
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17134364 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
15 ml
2 mL
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackning:
1 påse x 500 rör
100 rör (2 påsar x 50 rör)
200 rör (2 påsar x 100 rör)
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap Cap
Max. RCF:
17 000 x g
18,000 x g
19 500 x g
25 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förslutningstyp Max. RCF Förpackningsstorlek
17134364 1.5 mL 1 påse x 500 rör Snap Cap 18,000 x g -
17463703 25 ml 200 rör (4 påsar x 50 rör) Skruvlock 17 000 x g -
17124364 0.5 mL 1 påse x 500 rör Snap Cap 18,000 x g -
17144364 2 mL 1 påse x 500 rör Snap Cap 18,000 x g -
15925180 15 ml 200 rör (4 påsar x 50 rör) Skruvlock 19 500 x g Paket med 200
15945180 50 ml 200 rör (8 påsar x 25 rör) Skruvlock 19 500 x g Paket med 200
15178344 5 ml 100 rör (2 påsar x 50 rör) Snap Cap 25 000 x g Paket med 100
16180371 5 ml 200 rör (2 påsar x 100 rör) Skruvlock 25 000 x g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17134364 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030108442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 SEK
    630.00 SEK / Paket med 500
    Save 65.00 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Konstruerad för att minimera provbindning och öka återhämtningen, Eppendorf™ Protein LoBind™ Rör skyddar dina värdefulla proteiner under bearbetningen. Med banbrytande LoBind teknologi, säkerställer optimala utbyten för dina Western blotting-, masspektrometri- och proteinreningstillämpningar.
Proteintuber LoBind™, som är konstruerade för att minimera provbindning och höja återhämtningen, Eppendorf™ skyddar dina värdefulla proteiner under bearbetningen. Med banbrytande LoBind teknik säkerställer du optimala utbyten för dina Western blotting-, masspektrometri- och proteinreningsapplikationer.
  • Ytbeläggningsfritt, inklusive ämnen som silikon, mjukgörare, biocider eller formfrigörande medel för att minska risken för provstörningar.
  • Lot-certifierad PCR-ren renhetsklass garanterar frihet från mänskligt DNA, DNase, RNas och PCR-hämmare.
  • Finns i tub-, mikroplatt- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
  • Snäpp-, skruv- och SnapTec™ lockalternativ finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Färg Färglös
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Material Polypropen
Antal per förpackning 500 Pk.
Förpackning 1 påse x 500 rör
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Snap Cap
Produkttyp Mikrocentrifugrör (PCR Clean, Protein LoBind)
Max. RCF 18,000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)