Läs mer
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rör
Produktkod. 17463703 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackning:
100 rör (2 påsar x 50 rör)
200 rör (2 påsar x 100 rör)
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap Cap
Max. RCF:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förslutningstyp Max. RCF unitSize
17463703 25 ml 200 rör (4 påsar x 50 rör) Skruvlock 17 000 x g -
15925180 15 ml 200 rör (4 påsar x 50 rör) Skruvlock 19 500 x g Paket med 200
15945180 50 ml 200 rör (8 påsar x 25 rör) Skruvlock 19 500 x g Paket med 200
15178344 5 ml 100 rör (2 påsar x 50 rör) Snap Cap 25 000 x g Paket med 100
16180371 5 ml 200 rör (2 påsar x 100 rör) Skruvlock 25 000 x g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17463703 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030122283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 SEK
    1383.72 SEK / Paket med 200
    Save 116.28 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad för att minimera provbindning och öka återhämtningen, Eppendorf™ Protein LoBind™ Rör skyddar dina värdefulla proteiner under bearbetningen. Med banbrytande LoBind teknologi, säkerställer optimala utbyten för dina Western blotting-, masspektrometri- och proteinreningstillämpningar.
  • Ytbeläggningsfri, inklusive ämnen som silikon, mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel för att minska risken för provinterferens.
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad garanterar frihet från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
  • Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
  • Snäpp, skruva och SnapTec™ tillgängliga lockalternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Färg Färglös
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Polypropen
Antal per förpackning 100:-/påse, 2 påsar
Förpackning 200 rör (4 påsar x 50 rör)
Kvantitet 200 rör
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden PCR Rengör
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Mikrocentrifugrör (PCR Clean, Protein LoBind )
Max. RCF 17 000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)