Läs mer
Cytiva Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Produktkod. 10136284 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
HMW-SDS-markörsats
LMW-SDS-markörsats
Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10136284
Brand: Cytiva 17061501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kör dessa markörer för att bestämma molekylvikten för okarakteriserade proteinprover med precision. Cytiva Life Sciences™ Protein- och peptidmolekylviktsmarkörer fungerar genom att jämföra okända med noggrant utvalda standarder.
  • Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances
  • Bands can be visualized by using Coomassie™ Brilliant Blue or silver staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HMW-SDS Marker Kit
Färg Blue
Produkttyp HMW-SDS-markörsats
Form Solid
För användning med (applikation) Designed for use with SDS electrophoresis
Kit Innehåll Myosin: 25μg, 220000 (Mr), rabbit muscle (source), a-2-Macroglobulin: 100μg, 170000 (Mr), bovine plasma (source), b-Galactosidase: 16μg, 116000 (Mr), E. coli (source), Transferrin
Molekylvikt (g/mol) Mr 220 000
Kvantitet 10 Vials
Förvaringskrav Unopened vials should be stored at 4°C