Läs mer
Macherey-Nagel™ Proteinfällningsbuffert MP
Kvantitet:
100 ml (för 250 förberedelser)
20 ml (för 50 förberedelser)
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Beskrivning
NucleoSpin™ miRNA Kit för små och stora RNA-isolering
- Utmärkt total RNA-återvinning och renhet genom kaotrop saltlys
- Bekväm extraktion utan fenol/kloroform
- Stödprotokoll för fraktionering av RNA efter storlek i två separata fraktioner
- Litet RNA (< 200 nt) och stort RNA (> 200 nt)
- Ytterligare isolering av total proteinfraktion redo att användas för SDS-PAGE och Western blot-analys
- NucleoSpin™ Filter för effektiv provhomogenisering
- rDNas för effektivt avlägsnande på kolumn av genomiskt DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Proteinfällningsbuffert MP |
| CAS | 127-09-3 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | Natriumacetat, zinkklorid |
| För användning med (applikation) | RNA-isolering |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin miRNA-kit |
| pH | 4,0 till 4,5 |
| Kvantitet | 20 ml (för 50 förberedelser) |
| Formulering | Natriumacetat, zinkklorid |
| Odör | Ättik |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer MP (20 mL)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: zinc chloride