Beskrivning
Protein Quant Sample Lysis Kit innehåller de reagenser som krävs för beredning av mål- och kontrollcellysat för användning med TaqMan™ Proteinanalysexperiment. Den innehåller en enstegs-lyslösning för framställning av råa cellysat från odlade celler, och lysaten är kompatibla med cellräkning såväl som mätningar av totala proteinkvantiteter såsom en microBCA-analys. Protein Quant Sample Lysis Kit innehåller en buffrad nonjonisk detergentlösning för skonsam lysering av vidhäftande och icke-vidhäftande odlade celler under icke-denaturerande förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mL |