Läs mer
Macherey-Nagel™ Proteinkvantifieringsanalys
Produktkod. 12779650
Change view
Analysera:
50
250
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Analysera Förpackningsstorlek
12779650 250 250 reaktioner
11922362 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12779650 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740967.250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Bekvämt och pålitligt kit för bestämning av proteinkoncentration.
NucleoSpin™ miRNA är lämpligt för parallell isolering av litet RNA, stort RNA och protein.
Överlägsen selektivitet - rena ditt RNA fraktionerat efter storlek
  • Isolering av endast små RNA (18 till 200 baser) Isolering av små (18 till 200 baser) och stora (> 200 baser) RNA i två fraktioner Isolering av totalt RNA (liten och stor i en fraktion)
Ytterligare isolering av totalt protein
  • Denaturerat protein färdigt att använda för analys i SDS-PAGE och Western blot.
Utmärkt RNA-återvinning - även utan fenol/kloroform
  • Lysering med kaotropt salt Spinkolonnbaserad procedur
Bekväm hantering - komplett utrustning tillhandahålls
  • NucleoSpin-filter - effektiv provhomogeniseringNucleoSpin-proteinborttagningskolonner - högsta renhet av små RNArDNas - mycket effektiv spjälkning på kolumn av genomiskt DNA vid RT
  • Silica membranteknologi
  • Format: minispin-kolumner
  • Provstorlek:< 10 7 odlade celler,< 30 mg människa/vävnad; <50 mg växtvävnad,< μ150 L reaktionsblandning
  • Fragmentstorlek, litet RNA: 18 till 200 baser
  • Fragmentstorlek, stort RNA:> 200 baser
  • Typiskt utbyte: 10 μg litet RNA; 95 μg stort RNA från 107 HeLa-celler
  • Bindningskapacitet: 200 μg
  • Elueringsvolym, 30 μL till 100 μL
  • Förberedelsetid: <45 min (6 förberedelser mänsklig/djurvävnad, liten och stor RNA); <35 min (6 förberedelser mänsklig/djurvävnad, endast litet RNA)
  • Litet RNA (18 till 200 baser)
  • Stort RNA (> 200 baser)
  • Totalt RNA (litet och stort RNA i en fraktion), och isolera din totala proteinfraktion För liten och stor RNA och total RNA-rening, och isolering av total proteinfraktion.
Specifikationer
Koncentration 10 till 20 000 ng/μ L
Detekterbara analyter Protein
Analysera 250
Immunoassay Kit Format Buffert- och reagensuppsättning
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Provtyp Protein
Tillräckligt för 107
För användning med (applikation) Liten och stor RNA och total RNA rening
Kit Innehåll Kaotropiskt salt
Kvantitet 1 vardera
Testtid 40 min
Total analystid 40 min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein Quantification Assay
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid