Läs mer
Abnova™ Proteinfärgningslösning
Produktkod. 16032368
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16032368 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16032368 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer TM0008.500mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Protein Staining Solution färgar proteiner i polyakrylamidgel efter SDS-gelelektrofores (detektionsgräns≥ 8 ng protein) med* CoomassieR-G250.
  • Alla processer inklusive tvätt- och avfärgningsprocesser kan utföras på 1,5 timme.
  • Efter färgning av gel (20 min) kan proteiner ses före avfärgning.
  • Över natten färgning och över natten avfärgning är tillåtet.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 500 ml
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C