Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X)
Kvantitet:
100μ L
4 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Paket med 4
Beskrivning
- En cocktail av Brefeldin A och Monensin
- Lämplig för användning i analyser där förhindrande av proteintransport till det extracellulära utrymmet önskas
- Den har formulerats specifikt för användning som en negativ kontroll för cellstimuleringscocktailen (plus proteintransporthämmare) (500X)
- Tillsats av denna cocktail till celler i kultur hämmar den intracellulära proteinsekretoriska/transportvägen, vilket resulterar i ackumulering av utsöndrade proteiner i lumen av det endoplasmatiska retikulum och i Golgi-apparaten
- Denna ackumulering kan sedan detekteras genom intracellulär färgning och flödescytometrisk analys eller western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | eBioscience |
| Typ | Protein Transport Inhibitor Cocktail |
| Kvantitet | 100μ L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protein Transport Inhibitor
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol