Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X)
Produktkod. p-7091854
Kvantitet:
100μ L
4 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Paket med 4
Produktkod. 15172069
Brand: Invitrogen™ 00498093
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Lämplig för användning i analyser där förhindrande av proteintransport till det extracellulära utrymmet önskas.
  • En cocktail av Brefeldin A och Monensin
  • Lämplig för användning i analyser där förhindrande av proteintransport till det extracellulära utrymmet önskas
  • Den har formulerats specifikt för användning som en negativ kontroll för cellstimuleringscocktailen (plus proteintransporthämmare) (500X)
  • Tillsats av denna cocktail till celler i kultur hämmar den intracellulära proteinsekretoriska/transportvägen, vilket resulterar i ackumulering av utsöndrade proteiner i lumen av det endoplasmatiska retikulum och i Golgi-apparaten
  • Denna ackumulering kan sedan detekteras genom intracellulär färgning och flödescytometrisk analys eller western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje eBioscience
Typ Protein Transport Inhibitor Cocktail
Kvantitet 100μ L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein Transport Inhibitor
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol