Läs mer
MedChemExpress Proteinase
Produktkod. 16482389
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482389 1 g
1 options
Produktkod. 16482389 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB2228
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Proteinase refers to the enzymes with proteolytic activity.
Specifikationer
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
CAS 9001-92-7
Löslighet H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣ DMSO : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 1 g
Mål HBV