Läs mer
Novus Biologicals™ Proteinase K
Produktkod. 18700414 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Preparation of Working Solutions 1. Place 100 uL Proteinase K Solution in a Glass Tube, Add 2.4 mL Distilled Water, and Mix. Protocol Recommendations 1. Optimal Digestion Conditions Will Vary Depending on Fixation Conditions and Should be Optimized by The End User. 2. Incubation of Tissue Sections for 10-30 Minutes (at 37 C is Sufficient for in Situ.)
Produktkod. För användning med (applikation)
18700414 Preparation of Working Solutions 1. Place 100 uL Proteinase K Solution in a Glass Tube, Add 2.4 mL Distilled Water, and Mix. Protocol Recommendations 1. Optimal Digestion Conditions Will Vary Depending on Fixation Conditions and Should be Optimized by The End User. 2. Incubation of Tissue Sections for 10-30 Minutes (at 37 C is Sufficient for in Situ.)
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18700414 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB90066727
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4200.00 SEK
    3971.10 SEK / 2ml
    Save 228.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
This is a 25X concentrated solution. For use, prepare a working solution: Place 100 uL Proteinase K solution in a glas tube, add 2.4 mL distilled water and mix. The optimal digestion conditions will vary depending on the fixation conditions and should be optimized by individual laboratory. However, incubation of tissue sections for 10-30 minutes at 37C is sufficient for in situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Sodium Azide is included at less than 0.1%. Exact amount not available.
För användning med (applikation) Preparation of Working Solutions 1. Place 100 uL Proteinase K Solution in a Glass Tube, Add 2.4 mL Distilled Water, and Mix. Protocol Recommendations 1. Optimal Digestion Conditions Will Vary Depending on Fixation Conditions and Should be Optimized by The End User. 2. Incubation of Tissue Sections for 10-30 Minutes (at 37 C is Sufficient for in Situ.)