Läs mer
Macherey-Nagel™ Lyofiliserad, Proteinase K
Beskrivning
Proteinas K är nödvändigt för isolering av DNA eller samtidig RNA/DNA-isolering för DNA-virus (t.ex. HBV) som är svårare att lysera. Proteinas K-behandling rekommenderas också för viral RNA-isolering när viskösa prover måste bearbetas (t.ex. sputumprover).
- Levereras med stabiliserande lösning för att möjliggöra förvaring i upp till sex månader vid -20 °C
- Ingen minskning av proteinasaktivitet vid upplösning i bufferten jämfört med upplösning i vatten
- Lyofiliserat material levereras i noggrant uppmätta flaskor, till vilka buffertlösning tillsätts för att framställa 20 mg/ml stamlösning
- Lämplig för användning med NucleoSpin™ RNA Virus F kit och annat NucleoSpin™ och NucleoBond™ kit, och även lämplig för användning i de flesta andra applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Färg | Vitt |
| Komponenter | Buffertlösning |
| För användning med (applikation) | Viral RNA och DNA-isolering, inklusive: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1 |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ och NucleoBond™ kit |
| Förvaringsbuffert | 1,8 ml proteinasbuffert PB |
| Förpackning | Flaska |
| Innehåll och lagring | Proteinas och buffert, separat: rumstemperatur (18 –25 °C) i minst 1 år Förberedd lagerlösning:− 20 C °i upp till 6 månader |
| Källa | Tritirachium album |
| Kvantitet | 30 mg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Proteinase K
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .