Läs mer
Applied Biosystems™ Proteinas K, FS, för testning av livsmedelssäkerhet
Produktkod. 15206545 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1,25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15206545 1,25 ml Varje
1 options
Produktkod. 15206545 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4480715
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Proteinas K, FS, för testning av livsmedelssäkerhet
Proteinas K, FS från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner. Proteinase K, FS levereras specifikt för användning i arbetsflöden för livsmedels- och miljötestning. Den används vanligtvis tillsammans med Lysis Buffer, FS (tillgänglig separat) för att lysera mikrobiella organismer för att förbereda det mikrobiella DNA:t för nedströmsanalys med realtids-PCR.
Proteinas K , FS kan användas som en del av både Pathatrix™ Auto Instrument och RapidFinder™ Direkt Lysis arbetsflöden.
När den används som en del av Pathatrix™ Auto Instrument arbetsflöde, en flaska Proteinase K, FS räcker för 1250 reaktioner.
När den används som en del av RapidFinder™ Direkt lysis arbetsflöde, en flaska Proteinase K, FS räcker för 100 reaktioner.
Proteinas K , FS tillhandahålls i 50 % glycerol i en koncentration av 20 mg/ml.
Enhetsdefinition: En enhet frigör 1 μmol Folin-positiva aminosyror, mätt som tyrosin, vid 37 °C, pH 7,5, med denaturerat bovint hemoglobin som substrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Test av livsmedelssäkerhet
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 1,25 ml
Produkttyp Proteinas K
Endast för testning av livsmedels- och miljöprover.