Läs mer
MP Biomedicals™ Proteinase K från Tritirachium album
Produktkod. 11456391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1g
25mg
500mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456391 10 mg 10mg
11446391 5 mg 5mg
11466391 25 mg 25mg
11476391 100 mg 100mg
11486391 500 mg 500mg
11496391 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11456391 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219398110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mycket aktivt stabilt endopeptidas med ett brett verkningsspektrum
Proteinas K används för nedbrytning av proteiner från hjärnvävnadsprover för prioner i forskning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Användbar för proteolytisk inaktivering av nukleaser under isolering av DNA och RNA, såväl som vid avlägsnande av endotoxiner bundna till katjoniska proteiner såsom lysozym och ribonukleas A och vid bestämning av enzymlokalisering på membran.
  • Betyg: Molekylärbiologisk reagens
  • Specifik aktivitet:> 30 mAnson u/mg
  • Presentation: Vitt pulver
  • Isoelektrisk punkt: 8,9 (lit.)
  • Extinktionskoefficient: E1%= 14,2 (280 nm, 10 mM NaCl och 5 mM CaCl2, pH 8,0) (Lit.)
  • pH: 7,5 -12,00 (denaturerat hemoglobin som substrat) (Lit.)
  • Lösligt i vatten
En Anson-enhet är mängden enzym som kommer att frigöra 1° mol folinpositiva aminosyror per minnute vid pH 7,5 och 35 C °med hemoglobin som substrat
Isolering av DNA och RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Vitt
Kvalitet Molekylärbiologi
pH 7,5 till 12
För användning med (applikation) Användbar för proteolytisk inaktivering av nukleaser under isolering av DNA och RNA
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Tritirachium album
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Proteinas K
Molekylvikt (g/mol) 30000
Inhibitorer Diisopropylfluorfosfat eller fenylmetansulfonylfluorid, AEBSF och trypsin
Form Lyofiliserat pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K, Molecular Biology Reagent
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.