Läs mer
MP Biomedicals™ Proteinase K från Tritirachium album
Produktkod. 11466391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1g
25mg
500mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466391 25 mg 25mg
11456391 10 mg 10mg
11446391 5 mg 5mg
11476391 100 mg 100mg
11486391 500 mg 500mg
11496391 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11466391 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219398125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket aktivt stabilt endopeptidas med ett brett verkningsspektrum
Proteinas K används för nedbrytning av proteiner från hjärnvävnadsprover för prioner i forskning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Användbar för proteolytisk inaktivering av nukleaser under isolering av DNA och RNA, såväl som vid avlägsnande av endotoxiner bundna till katjoniska proteiner såsom lysozym och ribonukleas A och vid bestämning av enzymlokalisering på membran.
  • Betyg: Molekylärbiologisk reagens
  • Specifik aktivitet:> 30 mAnson u/mg
  • Presentation: Vitt pulver
  • Isoelektrisk punkt: 8,9 (lit.)
  • Extinktionskoefficient: E1%= 14,2 (280 nm, 10 mM NaCl och 5 mM CaCl2, pH 8,0) (Lit.)
  • pH: 7,5 -12,00 (denaturerat hemoglobin som substrat) (Lit.)
  • Lösligt i vatten
En Anson-enhet är mängden enzym som kommer att frigöra 1° mol folinpositiva aminosyror per minnute vid pH 7,5 och 35 C °med hemoglobin som substrat
Isolering av DNA och RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kvalitet Molekylärbiologi
pH 7,5 till 12
För användning med (applikation) Användbar för proteolytisk inaktivering av nukleaser under isolering av DNA och RNA
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Tritirachium album
Kvantitet 25 mg
Produkttyp Proteinas K
Molekylvikt (g/mol) 30000
Inhibitorer Diisopropylfluorfosfat eller fenylmetansulfonylfluorid, AEBSF och trypsin
Form Lyofiliserat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proteinase K, Molecular Biology Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K