Läs mer
Beskrivning
Proteinas K används för nedbrytning av proteiner från hjärnvävnadsprover för prioner i forskning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Användbar för proteolytisk inaktivering av nukleaser under isolering av DNA och RNA, såväl som vid avlägsnande av endotoxiner bundna till katjoniska proteiner såsom lysozym och ribonukleas A och vid bestämning av enzymlokalisering på membran.
- Betyg: Molekylärbiologisk reagens
- Specifik aktivitet:> 30 mAnson u/mg
- Presentation: Vitt pulver
- Isoelektrisk punkt: 8,9 (lit.)
- Extinktionskoefficient: E1%= 14,2 (280 nm, 10 mM NaCl och 5 mM CaCl2, pH 8,0) (Lit.)
- pH: 7,5 -12,00 (denaturerat hemoglobin som substrat) (Lit.)
- Lösligt i vatten
En Anson-enhet är mängden enzym som kommer att frigöra 1° mol folinpositiva aminosyror per minnute vid pH 7,5 och 35 C °med hemoglobin som substrat
Isolering av DNA och RNA
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| pH | 7,5 till 12 |
| För användning med (applikation) | Användbar för proteolytisk inaktivering av nukleaser under isolering av DNA och RNA |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Tritirachium album |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Molekylvikt (g/mol) | 30000 |
| Inhibitorer | Diisopropylfluorfosfat eller fenylmetansulfonylfluorid, AEBSF och trypsin |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Proteinase K, Molecular Biology Reagent
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.