Läs mer
Thermo Scientific™ Proteinas K, rekombinant, PCR-kvalitet
Produktkod. 10181030 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 x 1,0 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181030 1 ml 1ml
11501515 5 x 1,0 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10181030 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EO0491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 SEK
    350.65 SEK / 1ml
    Save 72.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bryt ner proteiner även i närvaro av detergenter med Proteinase K, ett brett spektrum av endolytiskt proteas som ofta används för nedbrytning av proteiner i nukleinsyraberedningar.
Proteinas K är ett endolytiskt proteas som klyver peptidbindningar vid karboxylsidorna av alifatiska, aromatiska eller hydrofoba aminosyror. Proteinas K klassificeras som ett serinproteas. Den minsta peptiden som hydrolyseras av detta enzym är en tetrapeptid.
Höjdpunkter
  • Färdig att använda lösning
  • Aktiv i ett brett spektrum av reaktionsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration >600 U/ml (∼ 20 mg/ml)
Kvantitet 1 ml
Produkttyp Proteinas K
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proteinase K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase