Beskrivning
Proteinas K är ett endolytiskt proteas som klyver peptidbindningar vid karboxylsidorna av alifatiska, aromatiska eller hydrofoba aminosyror. Proteinas K klassificeras som ett serinproteas. Den minsta peptiden som hydrolyseras av detta enzym är en tetrapeptid.
Höjdpunkter
- Färdig att använda lösning
- Aktiv i ett brett spektrum av reaktionsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 600 till 1000 U/ml, 14 till 22 mg/ml |
| Kvantitet | 5 x 1,0 ml |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Proteinase K
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine