missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Serva Electrophoresis™ Proteinase K from Tritirachium album
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 8 DMC μ/mg |
| Värd art | Tritirachium album |
| För användning med (applikation) | 1 DMC-unit catalyzes the hydrolysis of 1 μmole dimethyl casein per minute at 25°C, pH 7.0; the liberated amino groups are determined with 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid (2) |
| Källa | Proteinase K |
| Kvantitet | 500 mg |
| Produkttyp | Proteinase K from Tritirachium album |
| Molekylvikt (g/mol) | 28000 |
| Inhibitorer | AEBSF (cat. no. 12745), (PEFABLOC™ SC (cat. no. 31682), PMSF (cat. no. 32395) and diisopropylfluorophosphate (cat. no. 77205). |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Proteinase K from Tritirachium album min. 8 DMC-U/mg
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?