Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit
Produktkod. 18097641
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
18097641 1 Kit
1 options
Produktkod. 18097641 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer ARY005B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
The Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 36 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) For parallel determination of human cytokines and chemokines
Produkttyp Cytokine Array Kits
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems