Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Human NFkB Pathway Array
Beskrivning
The Proteome Profiler Human NFkB Pathway Array contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 41 different proteins and 4 serine or tyrosine phosphorylation sites antibodies.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | NFkB Pathway Array Kit |
| För användning med (applikation) | For parallel determination of human NFkB Pathway proteins |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 Kit |