Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18017641
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
18017641 1 Kit
1 options
Produktkod. 18017641 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer ARY022B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11500.00 SEK
    10878.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 622.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 105 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cytokine Assay Kits
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) For parallel determination of human cytokines and chemokine