Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Apoptosis Array
Produktkod. 18067641
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
18067641 1 Kit
1 options
Produktkod. 18067641 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer ARY031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7290.00 SEK
    6895.35 SEK / 1 uppsättningar
    Save 394.65 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Proteome Profiler Mouse Apoptosis Array requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Contains 8 membranes, each spotted in duplicate with 21 different apoptosis antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date
Kvantitet 1 Kit