Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array
Kvantitet:
25 μg
Beskrivning
The Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 111 different cytokine antibodies.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | For parallel determination of mouse cytokines and chemokines |
| Produkttyp | Cytokine Array Kits |
| Kvantitet | 25 μg |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |