Läs mer
R&D Systems™ Proteome Purify 12 Human Serum Protein Immunodepletion Resin
Artikelnummer. 18481280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
20 Tests
40 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
18481280 20 Tests
18472270 40 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18481280 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. IDR012020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6695.00 SEK
    6332.55 SEK / 20ml
    Save 362.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Immunodepletion Resin, Spin-X Filter Units
A single-use alternative to existing column or spin cartridge systems to deplete serum or plasma of high abundance proteins
Depletes samples of the 12 high-abundance proteins comprising approximately 95% of proteins in human serum or plasma
Depletes samples of albumin, IgA, IgG and IgM, Fibrinogen, Transferrin, Haptoglobin and others
Removal allows visualization of proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kvantitet 20 Tests
Produkttyp Immunodepletion Resin
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.