Läs mer
Prothiofos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothiophos |
| CAS | 34643-46-4 |
| Molekylformel | C11 H15 Cl2 O2 P S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phosphorodithioic acid','O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | (2,4-dichlorophenoxy)-ethoxy-propylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.25 |
| Formel vikt | 343.9628 |