missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prothiofos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothiophos |
| CAS | 34643-46-4 |
| Molekylformel | C11 H15 Cl2 O2 P S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phosphorodithioic acid','O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | (2,4-dichlorophenoxy)-ethoxy-propylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.25 |
| Formel vikt | 343.9628 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?