Läs mer
Prothionamide, MedChemExpress
Beskrivning
Protionamide (or prothionamide) is a drug used in the treatment of tuberculosis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothionamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 14222-60-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H12N2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Protionamide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (554.72 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |