missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prothiophos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30312083
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312083 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30312083 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16560000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prothiophos
CAS 34643-46-4
Analyt- eller komponentnamn Prothiophos
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H15 Cl2 O2 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
LEDER CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn (2,4-dichlorophenoxy)-ethoxy-propylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 345.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 343.9628 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.