missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prothipendyl-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothipendyl-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-67-8 |
| Molekylformel | C16H13D6N3S • HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N-(Dimethyl-d6)-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine Hydrochloride, AY 56031-d6, Azacon-d6, D 206-d6, Dominal-d6 Hydrochloride, Prothipendyl-d6 Monohydrochloride, Tolnate-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1N=CC=C3)C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-namn | 3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.443646 |
| Formel vikt | 327.1443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?