missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 70145-94-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N3 S . Cl H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-, hydrochloride, hydrate (6CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H;1H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O.Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?