Läs mer
Prothipendyl Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothipendyl Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 321.1066 |
| Procent renhet | >95% |