Läs mer
Prothoate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316215
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316215 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 30316215 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16570000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prothoate
CAS 2275-18-5
Analyt- eller komponentnamn Prothoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H20 N O3 P S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
InChI formel InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
IUPAC-namn 2-dietoxyfosfinotyroloylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamid
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 285.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 285,0622 g/mol